Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe bieten Sicherheit und Reinheit, die sich Vielzahl von Reinraumumgebungen eignen, für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.
Marke: Kimberly-Clark™ 62994
Additional Details : Gewicht : 11.34000kg
Beschreibung
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe
- Sicherer und sauberer Tragekomfort, geeignet für eine Vielzahl von Reinraumumgebungen
- Die Nitrilhandschuhe bieten ein sehr hohes Maß an Sauberkeit und werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Sie eignen sich daher für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher.
- Das synthetische Nitril-Polymer-Material ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt
- Texturierte Fingerspitzen ermöglichen eine verbesserte Griffigkeit und eine ausgezeichnete Wasserdichtigkeit. Dadurch gibt es weniger kleine Löcher.
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfaches Anziehen
- Nichtsterile Nitril-Sicherheitshandschuhe sind außerdem latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturgummilatex verringert das Risiko von mit TYPE1-Handschuhen verbundenen Reaktionen und schützt den Träger sowie die Anwendung.
- Die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich daher für empfindliche Prozesse und Komponenten.
- Kimtech™ G3 NxT™ Reinraumhandschuhe aus Nitril sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, schützen die Hände und gewährleisten gleichzeitig, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können.
- Die Handschuhe sind gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 als PSA Kat. III kategorisiert und werden in reinraumverträglichem Polyethylen verpackt geliefert, damit sie problemlos in Ihre Prozesse integriert werden können.
- Verpackung: 10 Beutel mit 100 beidhändig tragbaren, weißen Handschuhen
Spezifikation
Slick | |
Nitrile | |
Powder-free | |
Non-sterile | |
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Beaded | |
X-Large | |
White | |
30 cm |