Learn More
Kimtech™ A8 Saubere Overalls
Beschreibung
- Hochleistungsfähiges, chemikalienbeständiges Gewebe
- Innovatives, ultraleichtes Gewebe: 45 g/m²
- Luftdurchlässig
- Äußerst komfortabel
- Komprimierte Verpackung zur Platzersparnis im Umkleideraum
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Mehr anzeigen |