Learn More
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe, 25 cm, beidhändig tragbar, Dunkelmagenta
Beschreibung
- Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe sind für die Wissenschaft entwickelt, speziell für Sie angefertigt und für den Einsatz in Laboren, in Anwendungen der Biowissenschaften und in nicht sterilen pharmazeutischen Produktionsumgebungen konzipiert.
- Diese hochwertigen, beidhändig tragbaren, puderfreien Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo immer er benötigt wird.
- Die optimierte Nitrilformulierung (Acrylnitril-Butadien) bietet einen erweiterten Schutz vor Chemikalien- und Chemotherapiespritzern, ohne Kompromisse beim Tragekomfort einzugehen.
- Perlenbesetzte Bündchen und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung sowohl nasser als auch trockener Materialien.
- Diese Handschuhe wurden unter strengen Bedingungen umfassend getestet und erfüllen den AQL-Wert von 0,65 für Wasserdichtigkeit, was zu einem geringen Risiko von Nadellöchern führt.
- Puderfrei, nicht aus Latex oder Silikon hergestellt, Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandschuhe sind so konzipiert, dass sie die Hände komfortabel und geschützt halten und gleichzeitig sicherstellen, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können.
- Diese Handschuhe sind gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung der Verordnung 2016/425 als PSA Kategorie III eingestuft und eignen sich ideal für den Einsatz bei Anwendungen mit höherem Risiko. Sie sind außerdem für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
- Recycelbar durch The RightCycle™ Programm, sofern verfügbar.
Garantierte Konformität: - PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Verordnung 2016/425; - EN ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Chemikalienspritzschutz; - EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung; - EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und Viren; - ASTM D6978 Spritzschutz für Chemotherapie-Medikamente; - ISO 10993 Biokompatibilität; - Für Lebensmittelkontakt zugelassen
Kimberly-Clark Professional™ Persönliche Schutzausrüstung ist ausschließlich für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -normen sowie allen dem jeweiligen Produkt beiliegenden Benutzerhinweisen, Warnhinweisen und Einschränkungen verwendet werden. Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Verordnung 2016/425 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Labor, Industrie |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Purpur |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |