Learn More
Kimtech™ Kimtech™ PFE-Latexhandschuhe, beidseitig tragbar
Kimtech™ beidhändig tragbare PFE-Latexhandschuhe bieten einen bequemen, hautfreundlichen und ISO-konformen Kontaminationsschutz. Die nicht sterilen PFE-Latexhandschuhe verfügen außerdem über eine texturierte Beschichtung und einen Rollrand, um die Festigkeit zu erhöhen und das Anziehen zu erleichtern.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN455-1 und EN455-2, in Übereinstimmung mit dem Qualitätssystem ISO 9001 hergestellt |
---|---|
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
Beschreibung
- Garantierte Konformität:
- PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz
- EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz
- Das äußerst hochwertige PFE-Latexmaterial sorgt für einen hohen Kontaminationsschutz gegen Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Viren und vieles mehr.
- Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Laboren und mit technischen Informationen zur Dokumentation der Einhaltung bestimmungsrechtlicher Vorschriften.
- Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, Einweg-Handschuhe und in natürlicher Farbe.
- Texturierte Handinnenflächen und Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Fingerfertigkeit für sicherere und effizientere Arbeitsabläufe.
- Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
- Hergestellt aus Naturkautschuklatex für ein geringes Dermatitis-Risiko und ohne Pulver, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger reduziert wird.
Spezifikation
EN455-1 und EN455-2, in Übereinstimmung mit dem Qualitätssystem ISO 9001 hergestellt | |
Naturfarben | |
Texturiert | |
Ja | |
Latex | |
Puderfrei | |
Rollrand | |
Für Labor- und Sicherheitsumgebungen | |
100/Packung |
PSA-Kategorie III | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Nein | |
0.13 mm | |
Untersuchungshandschuhe | |
Texturiert | |
Rollrand/gerollt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimtech™ Kimtech™ PFE-Latexhandschuhe, beidseitig tragbar