Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
27.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
- KIMTECH™ Opal™ Nitrilhandschuhe schützen vor Kontamination durch chemische Spritzer und Mikroorganismen und sorgen so immer für einen nahtlosen Schutz.
- Die puderfreien Handschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produktionseinrichtungen, Biowissenschaften und nicht sterilen Anwendungen in der Arzneimittelherstellung.
- Die Handschuhe zeichnen sich durch einen innovativen Ansatz aus, bei dem ein dünnes Nitrilpolymer mit einer Spitzendicke von nur 0,07 mm verwendet wird, das jedoch eine ausgezeichnete Zugfestigkeit aufweist, die auch für harten Prozesseinsatz geeignet ist.
- Die leicht anzuziehenden, weichen und bequemen Kimtech™ Opal™ Nitrilhandschuhe sind für lange Tragezeiten geeignet.
- Das Fehlen von Naturkautschuklatex, Schwefel und Vulkanisationsmitteln verringert das Risiko von handschuhbedingten Reaktionen des Typs I und Typs IV und schützt den Träger sowie die Anwendung.
- Die Präzisionsfertigung reduziert das Kontaminationsrisiko und stellt sicher, dass die Nitrilhandschuhe ein hohes Maß an Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften bieten.
- Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung von nassen und trockenen Materialien. Die beidhändigen Handschuhe wurden ausgiebig unter strengen Bedingungen getestet.
- Darüber hinaus können die chemikalienbeständigen Handschuhe durch die dünne Nitrilkonstruktion und die effiziente Verpackung den Abfall um bis zu 50 % reduzieren.
- Erhältlich in mehreren Größen: XS (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Ohne Schwefelzusätze und ohne die folgenden vulkanisierenden Chemikalien und Beschleuniger: Thiuram, Thiazol, Guanidin und Carbamat.
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität | ISO 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz |
AQL | 1,5 |
Farbe | Dunkelblau |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 0,07 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 cm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Mostrar más |
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Arbeitsschutzgesetzen und -normen sowie allen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedes Produkt begleiten, verwendet werden.Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt.Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen.Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU / in Großbritannien geeignet.Einzelne Einheiten dürfen nicht separat verkauft werden.