Learn More
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17397659
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
170 Stück
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17397659 Groß 200 Stück
17367659 Extraklein 200 Stück
17377659 Klein 200 Stück
17387659 Mittel 200 Stück
17307669 Extragroß 170 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17397659 Lieferant Kimtech™ Lieferanten-Nr. 62883
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe schützen vor Chemikalienspritzern und Mikroorganismen. Puderfrei, beidseitig tragbar mit Rollrand u. strukturierten Fingerspitzen. Ohne Latex aus Naturkautschuk und Vulkanisierungsmitteln, verringert das Risiko von Hautreaktionen mit TYP I und IV.
  • Kimtech™ Opal™ Nitrilhandschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen und bieten nahtlosen Schutz genau dann und dort, wo es darauf ankommt.
  • Die puderfreien Handschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produktionseinrichtungen, Biowissenschaften und nicht sterilen Anwendungen in der Arzneimittelherstellung.
  • Die Handschuhe zeichnen sich durch einen innovativen Ansatz aus, bei dem ein dünnes Nitrilpolymer mit einer Spitzendicke von nur 0,07 mm verwendet wird, das jedoch eine ausgezeichnete Zugfestigkeit aufweist, die auch für harten Prozesseinsatz geeignet ist.
  • Leicht anzuziehen, weich und bequem Kimtech™ Opal™ Nitrilhandschuhe eignen sich für längere Tragezeiten.
  • Das Fehlen von Naturkautschuklatex, Schwefel und Vulkanisationsmitteln* verringert das Risiko von Hautreaktionen im Zusammenhang mit Handschuhen des Typs I und IV und schützt so sowohl den Träger als auch die Anwendung.
  • Die Präzisionsfertigung reduziert das Kontaminationsrisiko und stellt sicher, dass die Nitrilhandschuhe ein hohes Maß an Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften bieten.
  • Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung von nassen und trockenen Materialien. Die beidhändigen Handschuhe wurden ausgiebig unter strengen Bedingungen getestet.
  • Darüber hinaus können die chemikalienbeständigen Handschuhe durch die dünne Nitrilkonstruktion und die effiziente Verpackung den Abfall um bis zu 50 % reduzieren.
  • Erhältlich in mehreren Größen: XS (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Ohne Schwefelzusatz und ohne die folgenden Vulkanisationsmittel und Beschleuniger formuliert: Thiuram, Thiazol, Guanidin und Carbamat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrial, Laboratory
AQL 1,5
Farbe Dunkelblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 1,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Dicke (metrisch) 0.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 24 cm