Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G5 Latexhandschuhe, beidseitig tragbar
Kimtech™ G5 Latex beidseitig tragbare Reinraumhandschuhe bieten eine verbesserte Tastempfindlichkeit und Leistung in Kombination mit hoher Kontaminationskontrolle für einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ HC4411
Additional Details : Gewicht : 12.50000kg
Beschreibung
- Hoher Kontaminationsschutz gegen Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen
- Aus nicht-sterilem, silikonfreiem Naturkautschuklatex
- Ausgezeichnete Tastempfindlichkeit und texturierte Oberfläche für die Handhabung bei empfindlichen Prozessen, sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
- Beidhändig tragbar, puderfrei, zum Einmalgebrauch, mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfacheres Anziehen
- Effiziente Konstruktion und Reinraum-geeignete Verpackung, die Abfall minimiert
Spezifikation
ISO-Klasse 5, ISO16604, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, EN374-3:2003, AQL 1.5/EN374-2 Stufe 2, ISO16604 | |
Ja | |
Ja | |
Latex | |
Latexhandschuhe | |
Mit Rollrand/gerollt | |
30 cm |
Weiß | |
Exam | |
Ja | |
Gepudert | |
Groß | |
1000/Pckg. |