Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 weiße, beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Small
Beschreibung
- Ideal für den Umgang mit empfindlichen Geräten in Mikroelektronik-, Halbleiter-, Optik- und nicht sterilen pharmazeutischen Anwendungen, wenn höchste Empfindlichkeit, Schutz und Leistung erforderlich sind.
- Die hochwertigen Nitril-Handschuhe bieten einen nahtlosen Schutz, wann und wo dies notwendig ist, und sind für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet.
- Das Nitril-Polymer-Material wurde für eine optimale Passform und Zuverlässigkeit mit texturierten Fingerspitzen entwickelt, die für eine verbesserte Griffigkeit und eine ausgezeichnete Wasserdichtigkeit bei geringem Risiko von Nadellöchern sorgen.
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über einen Rollrand für zusätzliche Stärke und einfaches Anziehen, sodass der Träger das Material einfach greifen und losziehen kann, ohne das Material zu zerreißen.
- Unsere nicht sterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind auch latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturgummilatex verringert das Risiko von mit TYPE1-Handschuhen verbundenen Reaktionen und schützt den Träger sowie die Anwendung.
- Die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich daher für empfindliche Prozesse und Komponenten.
- Während der Herstellung werden die Handschuhe wiederholt in deionisiertem Reinstwasser gewaschen, um eine konsistente Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten.
- Gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 als PSA der Kategorie III gekennzeichnet; sie werden doppelt verpackt in reinraumverträglichem Polyethylen und in einer Schutzhülle geliefert, damit sie problemlos in Ihre Prozesse integriert werden können.
- Lieferbare Größen: Klein, Mittel, Groß, Extragroß
- Verpackung: 10 Beutel mit 100 beidhändig tragbaren, weißen Handschuhen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Farbe | White |
Oberflächenbehandlung außen | Tacky |
Material | Nitrile |
Größe | Small |
Sterilität | Non-sterile |
Länge (metrisch) | 30 cm |