Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Pure G3 sterile Latexhandschuhe
GREENER_CHOICE
Catalog Number 12313700
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Diese Produkte enthalten Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden. Informationen zum Einsatz dieser Produkte sind den Richtlinien Ihrer Einrichtung zu entnehmen.
Geeignet für Reinraumanwendungen. Kimberly Clark™ Kimtech Pure™ G3 sterile Latex-Handschuhe mit einem sich verjüngenden gerollten Bündchen und strukturiertem, rutschfestem Griff.
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
  • Für Reinräume der ISO Klasse 3 oder höher empfohlen.
  • Ausgezeichnete Festigkeit und Langlebigkeit
  • Minimale Ermüdung dank hoher Flexibilität
  • Maximale Feinfühligkeit und hoher Tragekomfort
  • Geringer Latexproteingehalt — ≤50 μg Gesamtgehalt an wasserextrahierbarem Protein pro Gramm
  • Für aseptisches Überziehen verpackt
  • Mit gerolltem Bündchen und strukturierter, rutschfester Grifffläche
  • Handspezifische Paare
  • Dicke der Fingerspitzen: 8.7 Thou
  • Länge: 12 in. (30.5 cm)
  • Gammabestrahlt bis auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • Naturfarben
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Die Verpackung in Polyhüllen gewährleistet ein sauberes, antiseptisches Anlegen, 20 Stück paarweise in einer Packung.