Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ G3 sterile, handspezifische Latexhandhandschuhe
Kimtech™ G3 Sterile Latex handspezifische Handschuhe sorgen für ein hohes Maß an Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen.
Marke:  Kimberly-Clark™ HC1385S
Additional Details : Gewicht : 8.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12303700
  • 418.00 CHF / 200 Paare
Voraussichtliches Versanddatum: 29-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für eine hohe Kontaminationskontrolle in kritischen und kontrollierten Reinraumumgebungen.
  • Geeignet für den Einsatz in regulierten, sterilen Reinräumen der EU GMP ISO-Klasse 5 Klasse A oder höher.
  • Das sterilisierte Latex gewährleistet einen konformen und nahtlosen Schutz, wann und wo es auf ihn ankommt.
  • Eine hochwertige Oberfläche mit verbesserter Texturierung an der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für besseren Halt, eine verbesserte Tastempfindlichkeit und Komfort bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Das Naturkautschuklatex wird mit Gammastrahlung sterilisiert (validiert auf Sterility Assurance Level (SAL) 10-6)
  • Bieten eine höhere Partikelreinheitsstufe als die handspezifischen sterilen Handschuhe G5 und verfügen außerdem über Trenddaten.
  • Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfacheres Anziehen
  • Die Handschuhe sind doppelt verpackt, um Schutz und Sauberkeit zu gewährleisten.
  • Geeignet für doppeltes Anziehen, Einwegprodukt und in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Strenge Produktentwicklung und strenge Tests in Kombination mit bewährten Herstellungsprozessen resultieren in Latex-Reinraumhandschuhen, die viele gesetzliche Vorschriften erfüllen und alle relevanten technischen Informationen enthalten.
  • Lieferbare Größen: 6.0 – 10.0
  • PackagingL 10 Beutel x 20 Paar handspezifische, natürliche Handschuhe
Spezifikation
Spezifikation
Natural
8.5
Sterile
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex
Latex
After Aging: 27, Before Aging: 28
30 cm
Vollständig strukturiert