Learn More
Ansell Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe
Artikelnummer. 17885365
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
200 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17885365 9 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17885365 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 56849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 CHF
    290.45 CHF / 200 Paare
    Sparen 324.55 CHF
    52% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile handspezifische Latexhandschuhe für Reinraumanwendungen, 8 mil/0,20 mm dick, 12 in./300 mm lang mit perlenbesetzten Manschetten und strukturierten Fingerspitzen.
  • Vertrauenswürdiger Partner: Kimtech™ Ist Ihr Partner bei der Förderung des Fortschritts und als Teil eines Erbes der Innovation und Partnerschaft mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind wir stolz, G3 sterile Latexhandschuhe anzubieten Kimtech™
  • Vertrauenswürdige sterile Handschuhe: Wenn Sie einen zuverlässigen sterilen Latexhandschuh benötigen, Kimtech™ sind G3 Sterile Latex Gloves eine ausgezeichnete Wahl
  • Verbesserter Empfindlichkeitsgriff: Diese Handschuhe zeichnen sich durch die ausgezeichnete taktile Empfindlichkeit aus, für die Latex bekannt ist, enthalten wenig Eiweiß und Endotoxin und verfügen über strukturierte Handflächen und Fingerspitzen für einen sicheren Griff
  • Hervorgehobene Perlenmanschette: Sie verfügen über eine mit Perlen besetzte Manschette, um ein Herunterrollen zu verhindern, Maß 30 cm. lang und mit einer Dicke von 8 Mil
  • Umweltfreundlich hergestellt: Sie werden aus Naturkautschuklatex hergestellt, einer erneuerbaren Ressource
  • Erhältlich in verschiedenen Größen: Diese Handschuhe sind in handspezifischen Paaren erhältlich und nicht geeignet für Arbeiter und Techniker mit Latexallergien
  • Verlässliche Sicherheit gewährleistet: Egal, ob Sie einen Latexhandschuh für die Herstellung von Medizinprodukten, Pharma oder Forschungslabore benötigen – Kimtech™ G3 Sterile Latexhandschuhe bieten Schutz, dem Sie vertrauen können
  • Angebotener Risikoschutz: Das Tragen der richtigen Handschuhe kann das Risiko einer Kreuzkontamination verringern und eine Barriere gegen Spritzer bieten
  • Für den Einsatz im Reinraum konzipiert: Die Kimtech™ G3 Sterile Latex Gloves werden für ISO Reinräume der Klasse 3 oder höher empfohlen (doppelt verpackt mit Case Liner)
  • Umweltbewusst: Diese Nitrilhandschuhe sind umweltbewusst und können über das RightCycle™ Programm von der Deponie umgeleitet werden
  • Für Schutz konzipiert: Kimtech™ Sie bieten Ihnen den Schutz und die Sauberkeit, die Sie brauchen – zu einem erschwinglichen Preis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 1 (ISO 3)
AQL 1,5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Reinraum
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Modell 56849
Serie Kimtech™ Pure G3
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm