Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Force Lösungsmittelfreier Handreiniger
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.5 l
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Mit Walnussschalen und Feuchtigkeitscreme
- Hartnäckig beim Entfernen von Schmutz
- Sanft zur Haut
- Hochentwickelte Formel für zähes Schweröl, Fett, Farbe und die meisten Tinten
- Für stark frequentierte Arbeitsumgebungen
- Kostengünstige Lösung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handreiniger |
| Farbe | Rosa |
| Abmessungen (L x B x H) | 24,4 x 17,23 x 13,2 cm |
| Breite (metrisch) | 17,23 cm |
| Höhe (metrisch) | 13,2 cm |
| Kapazität (metrisch) | 3.5 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kimberly-Clark Professioneller Handreiniger-Spender |
| Menge | 2 Packungen |