Learn More
DWK Life Sciences N-51A Fläschchen aus Borosilikatglas mit Rand am Flaschenhals und Verschluss aus Polyethylen (nicht befestigt)
Artikelnummer. 12380170
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
12 ml
Höhe (metrisch):
45 mm
50 mm
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
21 mm
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
3.2 dr.
Packungsgröße:
432 Stück
72 Stück
864 Stück
Artikelnummer. 12380170
Marke: DWK Life Sciences 60975L3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln.  In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln. In verschiedenen Füllvolumina (4 ml, 12 ml, 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
  • Die Hälse sind passgenau für Polyethylenverschlüssen gefertigt
  • Fläschchen und Verschlüsse sind sowohl in Packungen als auch in Kartons lieferbar
  • Zweiteilige Verschlüsse mit geschlossenem Boden
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
  • Optionen:
    • Fassungsvermögen 4 ml/1 Dram: Höhe 45 mm, Außendurchmesser 15 mm, Kartons mit 864 Stück
    • Fassungsvermögen 12 ml/3 Dram: Höhe 50 mm, Außendurchmesser 21 mm, Kartons mit 432 Stück
    • Fassungsvermögen 20 ml/5 Dram: Höhe 55 mm, Außendurchmesser 27 mm, Kartons mit 216 Stück
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Klassifikation B
    Farbe Durchsichtig
    Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
    Material Borosilikatglas
    Volumen (metrisch) 12 ml
    Volumen (angloamerikanisch) 3.2 dr.
    Produktlinie Kimble
    Gesamtvolumen (metrisch) 12 mL
    Verschlussmaterial Polyethylen
    Verschlusstyp Unten offener Stopfen
    Höhe (metrisch) 50 mm
    Menge 72/Packung
    Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
    Typ Fläschchen