Learn More
DWK Life Sciences ShellVial mit N-51A Borosilikatglas mit einfachem Oberteil
Mit oder ohne Verschluss
Marke: DWK Life Sciences 60965D-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- TITESEAL™-Fläschchen
- Glatte Oberteile
- Kunststoffverschlüsse mit offenem Boden, lose
- Hergestellt aus 51 Expansion Borosilikatglas
- Erfüllt Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Especificaciones
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1,77 in. | |
1 dr. | |
Mit Titeseal™ Kunststoffstopfen mit offenem Boden, nicht befestigt | |
144 Packung |
15 mm | |
4 ml | |
Plane Oberseite | |
Kunststoff | |
45 mm |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences ShellVial mit N-51A Borosilikatglas mit einfachem Oberteil > 1 dr.; mit nicht angebrachtem Verschluss
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido