Learn More
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Artikelnummer. 11726333
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 ml
2000 ml
Graduierungsbereich:
200 bis 1400 ml
200 bis 2000 ml
Schritten:
100 ml
Packungsgröße:
16 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11726333
Marke: Kimble™ 140001500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
  • Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
  • Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
  • Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 50.72 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4.72 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 12 cm
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 200 bis 1400 ml
Höhe (angloamerikanisch) 6.49 Zoll
Höhe (metrisch) 16.5 cm
Enthält Ausguss
Schritten 100 ml
Markertyp Dauerhafte matte Markierung
Menge Einzeln
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin