Learn More
DWK Life Sciences GUTH UNITIZED WASHBOTTL 1L VE=1
Artikelnummer. 10471035
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10471035
Marke: DWK Life Sciences 1011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hygienische Anwendung mit einer Hand
  • Durchflussregelung mit dem Zeigefinger über das Luftventil
  • 32 oz.- (1000 ml-) Kolben aus Borosilikatglas
  • Teile aus Neoprengummi
  • Bestehend aus einer Stopfenbaugruppe mit Dosierröhrchen und Stopfen, Kolbenbaugruppe mit Saugball sowie Rückschlagventilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Karton Je 1
Menge Je 1
Produkttyp Spülflasche