Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Durchflussadapterersatzteile für Chromaflex Säulen
Artikelnummer. p-61344
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.5 cm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11843063
Marke: DWK Life Sciences 4208112020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzlagerhalterungen aus HDPE für CHROMAFLEX™ Durchflussadapter
  • Lagerhalterungen aus HDPE
  • 20 μm-Lagerhalterungen aus HDPE
  • Auswahl zwischen 1.0, 2.5 und 4.8 cm
  • 10/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2.5 cm
Material HDPE