Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Sterile Gewebeschleifer mit geschlossenem System
Artikelnummer. 12643225
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 oz., 15 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
12643225 0,5 oz., 15 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12643225 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7496000015
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Fully assembled, 30% glass-filled pestles, sample tubes with caps, and adhesive labels.
Minimiert das Risiko des persönlichen Kontakts mit Proben
Minimizes the risk of personal contact with samples
  • die Probenuntersuchung behindern
  • Gamma-sterilisiert in einfach zu öffnenden HDPE-Packungen
  • CS2-Gewebehomogenisatoren haben eine gesinterte Spitze für aggressivere Homogenisierung schwieriger Proben
  • Polypropylen-Stößel und konische Probenröhrchen mit festen HDPE-Kappen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Kapazität (metrisch) 15 mL
Enthält Fully assembled, 30% Glass filled Polypropylene pestle, Polypropylene conical sample tube with solid HDPE cap and an adhesive label
Material Polypropylen
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Sterilität Steril