Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMAX™ Einwegröhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende und Beschriftungsfläche
Beschreibung
Beschriftungsfläche aus beständiger weißer Keramik
- Feuerpolierter oberer Rand
- Einheitliche Wandstärke für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit
- Kulturröhrchen aus KG-33-Glas mit feuerpoliertem Oberrand und gleichmäßiger Wandstärke sorgen für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit
- Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E982, Typ I
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ IV |
| Ausführungsart | Glatt |
| Kapazität (metrisch) | 4 ml |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |