Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einwegröhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Artikelnummer. p-197060
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
25 mm
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Kapazität (metrisch):
0,7 mL
55 mL
Packungsgröße:
288 Stück
720 Stück
Artikelnummer. 11302510
Marke: DWK Life Sciences 45060650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Without marking spot
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ IV
Ausführungsart Glatt
Kapazität (metrisch) 0,7 mL
Länge (metrisch) 50 mm
Material Borosilikatglas
Markertyp Keine
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Produkttyp Reusable Glass Tube