Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einwegröhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Artikelnummer. 16355805
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
25 mm
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Kapazität (metrisch):
0,7 mL
55 mL
Packungsgröße:
288 Stück
720 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) unitSize
16355805 25 mm 150 mm 55 mL 288 Stück
11302510 6 mm 50 mm 0,7 mL 720 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16355805 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4506025150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohne Markierungsfeld
Without marking spot
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ IV
Ausführungsart Glatt
Kapazität (metrisch) 55 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Markertyp Keine
Durchmesser (metrisch) 25 mm