Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMAX™ Einwegröhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Without marking spot
- Kulturröhrchen aus KG-33 Glas mit feuerpoliertem oberen Rand und gleichmäßiger Wandstärke für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit
- Entwickelt nach ASTM™ Spezifikation E982, Typ IV Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ IV |
| Ausführungsart | Glatt |
| Kapazität (metrisch) | 0,7 mL |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Markertyp | Keine |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |