Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser
Artikelnummer. 31781809 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31781809 2000 ml 8 Stück
11756333 250 ml 12 Stück
11780694 400 ml 12 Stück
31781806 1000 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Artikelnummer. 31781809 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 140052000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Solide Bauweise verlängert die Lebensdauer
  • Mit Ausguss
  • Mit Beschriftungsfläche
  • Nutzen Sie weiße Graduierungen, um das Volumen näherungsweise zu bestimmen
  • Genauigkeit bis auf ±5 %
  • Dicke, gleichmäßige Wände mit zusätzlicher Wandstärke im oben angesetzten Rand
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 Typ II.
Especificaciones
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5,11 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13 cm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 200 bis 1800 ml
Höhe (angloamerikanisch) 7,48 in.
Höhe (metrisch) 19 cm
Enthält Ausguss
Schritten 200 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 4 Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Dickwandig
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.