Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Spülvorrichtungen für NMR-Röhrchen mit 5 Plätzen
Artikelnummer. 14820422 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
5 mm dia. Tubes
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
14820422 5 mm dia. Tubes 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14820422 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 8970330005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 CHF
    692.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 167.16 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese kompletten Fünfplatz-Wascher verwenden flexibles PTFE-Schlauchmaterial und eine Vakuumquelle (nicht enthalten), um einen kräftigen Waschstrahl zum gründlichen Reinigen der Innenseiten von 7- und 8-Zoll-NMR-Röhrchen zu leiten.
These complete five-place washers use flexible PTFE tubing and a vacuum source (not included) to direct a power stream of wash solvent to thoroughly clean the insides of 7 and 8 in. NMR tubes.
  • Zwei Größen verfügbar für 3- und 5-mm-Durchmesser-Röhrchen
  • Beide Größen werden mit einer 1L-Reservoirflasche geliefert
  • Alle benetzten Teile bestehen aus chemikalienbeständigem PTFE oder Borosilikatglas
  • Ein O-Ring wird über jedes Röhrchen geschoben, um eine vakuumdichte Abdichtung zu bilden, bevor die Röhrchen zur Reinigung positioniert werden
  • Mit einer einfachen Drehung kann das Waschventil zum Waschen und anschließenden Trocknen konfiguriert werden
  • Zyklen können wiederholt werden oder gereinigte Röhrchen können sofort verwendet werden
Spezifikation
Material PTFE or Borosilicate Glass
Produkttyp NMR Tube Washer
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 mm dia. Tubes