Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Short-Style Sample Vials without Closure
Artikelnummer. 17731078
Click to view available options
Verschlussgröße:
13-425
Volumen (angloamerikanisch):
0,5 dr.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17731078
Marke: DWK Life Sciences 608101528
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
33 Expansion Vials without Caps manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass (1000 per case)
  • Durchsichtige Probenfläschchen mit Schraubgewinde – Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten
  • Optionen:
    • Kapazität 2 ml – 1/2 Dram: Höhe 28 mm, AD 15 mm, 13-425-GPI-Fläche
    • Kapazität 6 ml – 1 1/2 Dram: Höhe 40mm, AD 19mm, 15-425-GPI-Fläche
  • Packung mit 200 Stück, 1000 Pckg. pro Karton
  • Konform zu Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung von Verbindungen
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 dr.
Höhe (metrisch) 28 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A
Verschlussgröße 13-425