Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Septen aus PTFE/Silikon und oben offenem Verschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. p-205116
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8.0 ml
16.0 ml
Höhe (metrisch):
63 mm
72 mm
Verschlussgröße:
15-425
18-400
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
21 mm
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 12655845
Marke: DWK Life Sciences 60942A8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zylindrische Form gewährleistet eine gute Balance. Dank Flachboden auch freistehend nutzbar.
  • Kimax KG-33 Borosilikatglas – Erfüllt die Anforderungen für Glas gemäß ASTM Typ 1, Klasse A und USP Typ 1
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Fläschchen sind oben mit einem Schraubgewinde versehen
  • Der aufgesetzte Verschluss hat eine feste Oberseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8.0 ml
Septum PTFE/Silikon
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2.16 dr.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 63 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Verschlussgröße 15-425