Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und Septen aus PTFE/Silikon und oben offenem Verschluss aus Polypropylen
Beschreibung
- Kimax KG-33 Borosilikatglas – Erfüllt die Anforderungen für Glas gemäß ASTM Typ 1, Klasse A und USP Typ 1
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Fläschchen sind oben mit einem Schraubgewinde versehen
- Der aufgesetzte Verschluss hat eine feste Oberseite
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | A |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 8.0 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2.16 dr. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Mehr anzeigen |