Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 5 ml Kapazität
Artikelnummer. 11853093
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Packungsgröße:
125 Stück
Artikelnummer. 11853093
Marke: DWK Life Sciences 737905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Borosilikatglas
  • Füllvolumen: 5 ml
  • AD x L: 13 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 5 ml
Einwegprodukt Ja
Material Borosilikatglas
Form Konisch
Länge (metrisch) 110 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Nicht enthalten
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g