Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Artikelnummer. 11832973
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Menge:
144/Karton
200/Karton
288/Karton
72/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
288 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11832973
Marke: DWK Life Sciences 60811D4
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 16 mL
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 4.32 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 70 mm
Menge 144/Karton