Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Artikelnummer. 11823023
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Menge:
144/Karton
200/Karton
288/Karton
72/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
288 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11823023
Marke: DWK Life Sciences 60811D12
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 35 mm
Menge 288/Karton