Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Artikelnummer. 11802973
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Menge:
144/Karton
200/Karton
288/Karton
72/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
288 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11802973
Marke: DWK Life Sciences 60811D2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2.16 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 144/Karton