Learn More
DWK Life Sciences Geradwandige Glasbehälter, transparent, mit Verschlusskappen mit Zellstoff-/Vinyldichtung
Catalog Number 11954968
Click to view available options
Fassungsvermögen:
473 ml (16 oz.)
Höhe (angloamerikanisch):
3,7 in.
Verpackung:
Anwenderfreundlichkeit
Weithalsdesign für effizientes Hinzufügen und Entfernen von Inhalten
Alle 32 -Unzen-Behälter sind in Wellpappkartons mit Trennwänden verpackt.
Fassungsvermögen 473 ml (16 oz.)
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Verschlusstyp Kappe
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Straight Sided Jar
Kapazität (metrisch) 473 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage
Enthält Cap
Material Kalknatronglas
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Verschlussfarbe Schwarz
Klarheit Clear
Zertifizierung/Konformität USP Type III and ASTM E438, Type II Requirements
Öffnung Weit
Form Rund