Learn More
DWK Life Sciences Titeseal™ 1 ml Hülsenfäschchen
Artikelnummer. 10729195
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 10729195
Marke: DWK Life Sciences 60831D843
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
8 x 43 mm
8 x 43 mm
  • 1 ml Fassungsvermögen
  • Glasfläschchen
  • Lieferung mit Nadelverschlussstopfen aus Polyethylen
  • Für den Einsatz mit dem Waters Autosampler mit 96 Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1.69 Zoll
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Plug Style-Nadel
Höhe (metrisch) 43 mm
Menge 200/Pckg.