Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Autoklavierbar und für Mehrfachinjektionen geeignet
Marke:  DWK Life Sciences 73812BK8425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803033
  • 959.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
  • Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
  • Praktische Montage von Kappen und Einlagen
  • Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
No
8-425
Polypropylen
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen > 8-425 GPI-Gewinde; Standard-Septa; Schwarz