Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Autoklavierbar und für Mehrfachinjektionen geeignet
Marke:  DWK Life Sciences 73813WH8425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803043
  • 1160.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
  • Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
  • Praktische Montage von Kappen und Einlagen
  • Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Ja
Autoklavierbar
Polypropylen
Vorgeschlitzt
8-425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen > 8-425 GPI-Gewinde; vorgeschlitzte Septen; Weiß