Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit weißen PTFE-ummantelten Einlagen, oben offen
Artikelnummer. 11833043
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Verschlussgröße:
13-425
8-425
9-425
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11833043
Marke: DWK Life Sciences 73814WH8425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Einmalinjektion
  • Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
  • Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
  • Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 8-425