Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit weißen PTFE-ummantelten Einlagen, oben offen
Zur Einmalinjektion
Marke: DWK Life Sciences 73814BL9425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination
Spezifikation
PTFE | |
Polypropylen | |
9-425 |
Blau | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit weißen PTFE-ummantelten Einlagen, oben offen > Blaue Kappe; 9-425 GPI-Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur