Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit weißen PTFE-ummantelten Einlagen, oben offen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Verschlussgröße:
13-425
8-425
9-425
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 13-425 |