Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Messkolben, weithalsig, Klasse A
Speziell entwickelter Weithals-Mischkolben für einfachen Zugriff auf den Kolbeninhalt
Marke: DWK Life Sciences 623010-0150
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Includes: Pennyhead-Stopfen
Beschreibung
Speziell entwickelter Weithals-Mischkolben für einfachen Zugriff auf den Kolbeninhalt
- Kompatibel mit Anwendungen wie Auflösungstabletten und andere Feststoffe
- Der Mischkolben am Hals nimmt etwa ein Zehntel des Gesamtvolumens des Kolben auf
- Fassungsvermögen: 5 bis 2000 ml
Spezifikation
5 oz. | |
Borosilikatglas | |
20 cm | |
Saugbalg | |
±0.08 ml | |
16 |
150 ml | |
7.87 Zoll | |
200 mm | |
Case of 1 | |
Weit |