Learn More
DWK Life Sciences STOPFEN 3 BOHRUNGEN
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas und PTFE gewährleistet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber HPLC-Mobilphasen
- Lieferung mit Dreilochdeckel, konischem Bodenreservoir, Standard-Armaturenset und PTFE-Schlauch
- Reservoir mit autoklavierbarer Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff, die die UV-Strahlung bis zu 385 nm absorbiert und UV-empfindliche Komponenten in der mobilen Phase erhält
- Das Kappengehäuse aus PTFE verfügt über einen O-Ring aus TFE/Propylen
- Anschlussgewinde oben und unten an der Kappe mit 1/4-28 flanschloses Anschlüssen und und Adapter. Die Filtration der mobilen Phase direkt in den Vorratsbehälter erfordert den Zukauf einer Filterkappe und eines entsprechenden Lösungsmittelaufnahmeadapters
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Anzahl pro Karton | 1 Kartons |
| Gewindegröße (metrisch) | 53 mm |
| Halsausführung | 53 mm |
| Produkttyp | Drei-Loch-Kappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |