Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Artikelnummer. 10432385
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
40 ml (1.35 oz.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10432385
Marke: DWK Life Sciences 8853030007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebeschleifer, von 2 ml bis 100 ml.
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebemühle, von 2 ml bis 100 ml.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Packung
Kapazität (angloamerikanisch) 0,23 oz.
Kapazität (metrisch) 7 mL
Produkttyp Gewebemühle-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Dounce-Glasgewebemühle
Fassungsvermögen 0,23 oz., 7 ml