Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Sterile Disposable Pasteur Pipet
Manufactured from 90 expansion soda lime glass conforming to USP Type III requirements.
126.00 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E732-80, USP Type III |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Tip Opening: 0.043 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | Tip Opening: 0.11 cm |
Material | Soda Lime Glass |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Typ | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17161861
|
DWK Life Sciences
63B95P |
Cotton-plugged Pasteur Pipet | 9 in. | 22.86 cm |
141.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17151861
|
DWK Life Sciences
63A55P |
Cotton-plugged Pasteur Pipet | 5.75 in. | 14.6 cm |
126.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
SteriPettes are sterile, disposable Pasteur pipets.
- Produced from soda-lime, gamma-irradiated glass
- Offered in 5.75 in. and 9 in. lengths along with cotton plugged and non-plugged options
- Feature constricted tops for cotton plugging
Spezifikation
ASTM E732-80, USP Type III | |
Tip Opening: 0.11 cm | |
Sterile | |
0.067 oz. | |
Single-use |
Tip Opening: 0.043 in. | |
Soda Lime Glass | |
For IVF procedures | |
2 mL |