Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Sterile Einweg-Pasteurpipette
Artikelnummer. 17161861
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
14,6 cm
22,86 cm
Typ:
Pasteur-Pipette mit Wattetupfer
Packungsgröße:
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Typ Packungsgröße
17161861 22,86 cm Pasteur-Pipette mit Wattetupfer 250 Stück
17151861 14,6 cm Pasteur-Pipette mit Wattetupfer 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17161861 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 63B95P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    105.28 CHF / 250 Stück
    Sparen 7.72 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 90er-Expansions-Kalk-Natron-Glas gemäß USP Typ III Anforderungen
SteriPettes are sterile, disposable Pasteur pipets.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, gamma-bestrahlt.
  • Erhältlich in 5,75 Zoll und 9 Zoll Längen sowie mit und ohne Wattestopfen.
  • Mit verengtem oberen Ende für Wattestopfen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E732-80, USP Type III
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Tip Opening: 0.043 in.
Innendurchmesser (metrisch) Tip Opening: 0.11 cm
Material Kalknatronglas
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) For IVF procedures
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Ausführung oben Constricted
Volumen (angloamerikanisch) 0,067 oz.
Farbe Crystal Clear
Volumen (metrisch) 2 mL
Länge (metrisch) 22,86 cm
Typ Pasteur-Pipette mit Wattetupfer
Einwegprodukt Limited-use