Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Vials
Artikelnummer. 16307528
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
Volumen (angloamerikanisch):
0,27 oz.
Höhe (angloamerikanisch):
2,48 in.
Packungsgröße:
144 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Volumen (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
16307528 8 ml 0,27 oz. 2,48 in. 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16307528 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 60941A8
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance
  • Composed of KIMAX KG-33 borosilicate glass
  • Vial top has screw thread finish
  • Attached closure has solid top
  • Cylindrical shape provides solid balance
  • Flat bottom facilitates free-standing capability
Compliance
ASTM Type 1, Class A and USP Type 1 Glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 in.
Enthält Black phenolic cap and cone-shaped polyethylene
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0,27 oz.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I
Höhe (metrisch) 63 mm