Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Pipetten
NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze zur Entnahme und Zugabe von Proben in NMR-Röhrchen
Marke: DWK Life Sciences 897085-0007
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze zur Entnahme und Zugabe von Proben in NMR-Röhrchen
- Erhältlich mit Spitzenlängen von 7 und 9 in. (17.7 und 23 cm) zur Verwendung mit 7 und 9 in. langen NMR-Röhrchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
100/Karton | |
Pipette mit verlängerter Spitze |