Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Pipetten
Click to view available options
Typ:
NMR-Pipette
Pipette mit verlängerter Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
NMR-Pipetten mit verlängerter Spitze zur Entnahme und Zugabe von Proben in NMR-Röhrchen
- Erhältlich mit Spitzenlängen von 7 und 9 in. (17.7 und 23 cm) zur Verwendung mit 7 und 9 in. langen NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100/Karton |
| Typ | NMR-Pipette |