Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Micro-Vial Graduierte Fläschchen mit Schraubgewinde
Mit festem Verschluss und weißem Gummieinsatz mit PTFE-Beschichtung
Marke:  DWK Life Sciences 60702-1
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10010802
  • 223.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Accuform™
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Extrastarke Glaswände
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
PTFE/Gummi
13-425
49 mm
14 mm
1.0 ml
1.92 Zoll
Spitz zulaufend
Schraubkappe, oben offen
12 Karton