Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Micro-Vial Graduierte Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 16439665
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Höhe (angloamerikanisch):
2 in.
2,44 in.
2,87 in.
Volumen (metrisch):
3.0 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Höhe (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) unitSize
16439665 Klar Schraubverschluss 2,44 in. 5 ml 12 Stück
10548413 Klar Schraubverschluss 2 in. 3.0 ml 12 Stück
16419665 Klar Schraubverschluss 2,87 in. 10 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16439665 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 607025
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit festem Verschluss und weißem Gummieinsatz mit PTFE-Beschichtung
  • Accuform™
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Extrastarke Glaswände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 5 ml
Skala Ja
Höhe (angloamerikanisch) 2,44 in.
Basisausführung Spitz zulaufend
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 12 Cs.
Höhe (metrisch) 62 mm