Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
1000 ml
2000 ml
20 l
250 ml
5000 ml
500 ml
Anzahl Stopfen:
2
4
6
10
12
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
- Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
- Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
- Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,83 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0.71 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden |
| Enthält | Schlauchauslass am Boden |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl Stopfen | 2 |
| Öffnung | Eng |
| Mehr anzeigen |