Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ HPLC Economy 3-Hole Ultra-Ware Cap System: Zubehör für IC-Pumpen
Artikelnummer. 12703676
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12703676
Marke: DWK Life Sciences 9539130001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Abdichten von Anschlüssen mit flachem 28-Bodengewinde mit 1/4 in.
  • Ultra-Ware™ Abgabekappen mit 3 Löchern verfügen oben und unten über ein 28-Gewinde mit 1/4 in.
  • Mit drei Öffnungen mit 1/8 in. Innendurchmesser für PTFE-Schläuche mit 1/8 in. Außendurchmesser
  • Die PTFE-Kappen werden mit CTFE-Stopfen und einem TFE/PP-O-Ring geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Anzahl pro Karton 1 Kartons
Gewindegröße (metrisch) 53 mm
Halsausführung 53 mm
Produkttyp Mutterstecker
Zur Verwendung mit (Geräte) Dichtungsanschluss mit flachem Boden 1/4-28, 5/16-24 und M6-Gewinde